Stampa…
Etile benzoato ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
B0069-25ML B0069-500ML
TCIAB0069-25MLEA 17 EUR
TCIAB0069-25ML TCIAB0069-500ML
Etile benzoato ≥99.0% (by GC)
Etile benzoato
Formula: C₉H₁₀O₂
Punto di ebollizione: 212°C
Punto di fusione: –35 °C
Densità: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 99°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009109
CAS Number: 93-89-0
EINECS: 202-284-3
Merck Index: 14,03766
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ce1bb5d78ec9bf43dd97ce12a1d12eb8075013b&vid=f885ecd8777857a1617e550c3848d6182417ae9b&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Acid Value max. 0.2