Butyl benzoate ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₁H₁₄O₂ Punto di ebollizione: 250°C Punto di fusione: –22°C Densità: 1,01 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 122°C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009439 CAS Number: 136-60-7 EINECS: 205-252-7 Merck Index: 14,01552 |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |