Isopentyl benzoate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Formula:
C₁₂H₁₆O₂ Punto di ebollizione: 262°C Densità: 0,99 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 129°C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00026515 CAS Number: 94-46-2 EINECS: 202-334-4 Merck Index: 14,05113 |
|
Appearance | Colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |