Stampa…
Phenoxyacetone ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 1-Phenoxypropan-2-one
P0112-25G P0112-5G
TCIAP0112-25GEA 275 EUR
TCIAP0112-25G TCIAP0112-5G
Phenoxyacetone ≥97.0% (by GC)
Phenoxyacetone
Formula: (C₆H₅)OCH₂C(O)CH₃
Peso molecolare: 150,18 g/mol
Punto di ebollizione: 230°C
Densità: 1,0852 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 85°C
MDL Number: MFCD00008767
CAS Number: 621-87-4
EINECS: 210-712-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c25323102cf70ac168ee1f4a571f899f16519c88&vid=e154b3813c340760c370cb52fde7b854c1622dd3&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %