Stampa…
4-Hydroxybenzonitrile ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: p-Cyanophenol, 4-Cyanophenol, p-Hydroxybenzonitrile
C0842-25G C0842-500G
TCIAC0842-25GEA 16 EUR
TCIAC0842-25G TCIAC0842-500G
4-Hydroxybenzonitrile ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Hydroxybenzonitrile
Formula: C₇H₅NO
Peso molecolare: 119,12 g/mol
Punto di ebollizione: 146°C
Punto di fusione: 109…112 °C
Densità: ~ 1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002312
CAS Number: 767-00-0
EINECS: 212-175-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0106bd7722ffc7ce4219d4b8706abce6f6d83fda&vid=005b786f07e4b6e7b1b34cf05cea5e82083c3c08&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 111.0 to 115.0 deg-C