Stampa…
3-Hydroxybenzonitrile ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: m-Hydroxybenzonitrile, m-Cyanophenol, 3-Cyanophenol
C1583-25G C1583-5G
TCIAC1583-25GEA 107 EUR
TCIAC1583-25G TCIAC1583-5G
3-Hydroxybenzonitrile ≥98.0% (by GC)
3-Hydroxybenzonitrile
Formula: C₇H₅NO
Peso molecolare: 119,12 g/mol
Punto di ebollizione: 265 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 84,5…86 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002252
CAS Number: 873-62-1
EINECS: 212-845-4
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=20d6c4cd264da1a0718db13e2c1f63c6372fa80c&vid=49d1bfa8bd92fab172665764989594539be25c30&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 78.0 to 82.0 deg-C