Stampa…
Salicylonitrile ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
Attenzione
C1045-25G C1045-5G
TCIAC1045-25GEA 64 EUR
TCIAC1045-25G TCIAC1045-5G
Salicylonitrile ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Salicylonitrile
Formula: C₇H₅NO
Punto di ebollizione: 149°C
Punto di fusione: 90…92 °C
Densità: 1,1052 g/cm³ (99.6 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002145
CAS Number: 611-20-1
EINECS: 210-259-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=601f0ff3b5677d946e735832dad3785a8dfec3c5&vid=2dbc4995ee31b911e2b99821076ed14fb734c325&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 94.0 to 99.0 deg-C