Stampa…
4-Methoxybenzonitrile ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
A0493-25G A0493-5G
TCIAA0493-25GEA 148 EUR
TCIAA0493-25G TCIAA0493-5G
4-Methoxybenzonitrile ≥98.0% (by GC)
4-Methoxybenzonitrile
Formula: C₈H₇NO
Punto di ebollizione: 137°C
Punto di fusione: 57…60 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001818
CAS Number: 874-90-8
EINECS: 212-871-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=22ce84fdf1788a028d474eb74f653aa105329cdc&vid=22ce84fdf1788a028d474eb74f653aa105329cdc&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 58.0 to 62.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency