Stampa…
3-Methoxybenzonitrile ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
M1291-25G M1291-5G
TCIAM1291-25GEA 73 EUR
TCIAM1291-25G TCIAM1291-5G
3-Methoxybenzonitrile ≥95.0% (by GC)
3-Methoxybenzonitrile
Formula: C₈H₇NO
Peso molecolare: 133,15 g/mol
Punto di ebollizione: 140°C
Punto di fusione: 23 °C
Densità: 1,08 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00001801
CAS Number: 1527-89-5
EINECS: 216-201-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=324ef8f3f6c0ce6254e5a4976507d1265058c423&vid=a30288feb86edc11a7e8e6930b7ec89320b4b4b9&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White or Colorles to Yellow to Orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %