Stampa…
4-Phenoxybenzaldehyde ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Synonyms: p-Phenoxybenzenecarbaldehyde, 4-Phenoxybenzenecarbaldehyde
P1333-25G P1333-5G
TCIAP1333-25GEA 186 EUR
TCIAP1333-25G TCIAP1333-5G
4-Phenoxybenzaldehyde ≥98.0% (by GC)
4-Phenoxybenzaldehyde
Formula: C₁₃H₁₀O₂
Punto di ebollizione: 320 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 24,5 °C
Densità: 1,1522 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003383
CAS Number: 67-36-7
EINECS: 200-650-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5d41df5cf919e5d537953a774b383181cc27d92e&vid=b751a9712efee5f3924f295c4e96e3d66445cb02&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %