Stampa…
2,4,5-Trihydroxybenzaldehyde ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
T1766-1G T1766-5G
TCIAT1766-1GEA 129 EUR
TCIAT1766-1G TCIAT1766-5G
2,4,5-Trihydroxybenzaldehyde ≥98.0% (by GC)
2,4,5-Trihydroxybenzaldehyde
Formula: C₇H₆O₄
Peso molecolare: 154,12 g/mol
Punto di fusione: 228 °C
MDL Number: MFCD00016592
CAS Number: 35094-87-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f09ac09274118993f94beffb1834e2fc26d3bc34&vid=94637f28fb20439f140df28b7d2efd45164d8c84&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %