Stampa…
2,3,4-Trihydroxybenzaldehyde ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
T2158-25G T2158-5G
TCIAT2158-25GEA 112 EUR
TCIAT2158-25G TCIAT2158-5G
2,3,4-Trihydroxybenzaldehyde ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2,3,4-Trihydroxybenzaldehyde
Formula: C₇H₆O₄
Peso molecolare: 154,12 g/mol
Punto di ebollizione: 332 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 159 °C
Densità: 1,054 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003325
CAS Number: 2144-08-3
EINECS: 218-404-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d42282fb109c4eb69e7eabcbd98a36b5a09c24b3&vid=e5e530fe11e5bc4037c6fa87fa42ed0f9666d8fd&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 160.0 to 164.0 deg-C