Stampa…
3,4-Dihydroxybenzaldehyde ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
Attenzione
D0566-25G D0566-250G
TCIAD0566-25GEA 68 EUR
TCIAD0566-25G TCIAD0566-250G
3,4-Dihydroxybenzaldehyde ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3,4-Dihydroxybenzaldehyde
Formula: C₇H₆O₃
Punto di ebollizione: 295 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 150…155 °C
Densità: 1,505 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003370
CAS Number: 139-85-5
EINECS: 205-377-7
Merck Index: 14,07893
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f8417e759632e6ebf07a73190c07bfb2c5cddae9&vid=f842dc85342ccdaa03115d1ada66369b013adc95&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Amber powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency