Stampa…
Salicilaldeide ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 2-Hydroxybenzaldehyde
S0275-25G S0275-500G
TCIAS0275-25GEA 33 EUR
TCIAS0275-25G TCIAS0275-500G
Salicilaldeide ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Salicilaldeide
Formula: C₇H₆O₂
Peso molecolare: 122,12 g/mol
Punto di ebollizione: 196°C
Punto di fusione: –7 °C
Densità: 1,17 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 90°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003317
CAS Number: 90-02-8
EINECS: 201-961-0
Merck Index: 14,08326
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d96fda166c44f53375a89c570f912f6221a54880&vid=750dc5376b3d9ab1da6068a4acdfa37fbc4dea0c&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %