Stampa…
Salicilaldeide ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: 2-Hydroxybenzaldehyde
S0004-25G S0004-500G S0004-100G
TCIAS0004-25GEA 16 EUR
TCIAS0004-25G TCIAS0004-500G TCIAS0004-100G
Salicilaldeide ≥98.0% (by GC)
Salicilaldeide
Formula: C₇H₆O₂
Punto di ebollizione: 196°C
Punto di fusione: –7 °C
Densità: 1,17 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 90°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003317
CAS Number: 90-02-8
EINECS: 201-961-0
Merck Index: 14,08326
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2b90faa7c4cdbce28bca2309e5e4a1b24e3e3063&vid=df676d763e9b922cc0c995b01e6260c4f0829ab7&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Density (20deg.C) 1.1630 to 1.1680 g/mL