Stampa…
3,4,5-Trimethoxybenzaldehyde ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
T0059-25G T0059-100G
TCIAT0059-25GEA 21 EUR
TCIAT0059-25G TCIAT0059-100G
3,4,5-Trimethoxybenzaldehyde ≥98.0% (by GC)
3,4,5-Trimethoxybenzaldehyde
Formula: C₁₀H₁₂O₄
Peso molecolare: 196,2 g/mol
Punto di ebollizione: 165°C
Punto di fusione: 72…75 °C
Densità: 1,367 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003364
CAS Number: 86-81-7
EINECS: 201-701-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f25986735ed569294f3b86cf2c6518df72760202&vid=efeaa8d20066716b4da0d4984c46f695b9117e1a&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 75.0 to 78.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency