Stampa…

2,4,6-Trimethoxybenzaldehyde ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

T2651-25G T2651-5G
TCIAT2651-25GEA 111 EUR
TCIAT2651-25G TCIAT2651-5G
2,4,6-Trimethoxybenzaldehyde ≥98.0% (by GC)
2,4,6-Trimethoxybenzaldehyde
Formula: C₁₀H₁₂O₄
Peso molecolare: 196,2 g/mol
Punto di ebollizione: 291 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 120 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003313
CAS Number: 830-79-5
EINECS: 212-598-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=304da6e159a3cfdf5e31b115ecab89336fde99f9&vid=b7165d8b4f5a09cda8e3cfd168da973f1b2ab731&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 118.0 to 122.0 deg-C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR