Syringaldehyde ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Synonyms:
3,5-Dimethoxy-4-hydroxybenzaldehyde, 4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzaldehyde
Formula:
C₉H₁₀O₄ Punto di ebollizione: 322 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 107 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006943 CAS Number: 134-96-3 EINECS: 205-167-5 Merck Index: 12,09191 |
|
Appearance | White to Brown powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 111.0 to 113.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |