3,5-Dimethoxybenzaldehyde ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₉H₁₀O₃ Punto di ebollizione: 151°C Punto di fusione: 48 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003366 CAS Number: 7311-34-4 EINECS: 230-772-6 |
|
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 45.0 to 48.0 deg-C |
Solubility in hot Methanol | almost transparency |