Stampa…
Veratraldehyde ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 3,4-Dimethoxybenzaldehyde
D0507-25G D0507-500G D0507-100G
TCIAD0507-25GEA 16 EUR
TCIAD0507-25G TCIAD0507-500G TCIAD0507-100G
Veratraldehyde ≥98.0% (by GC)
Veratraldehyde
Formula: C₉H₁₀O₃
Peso molecolare: 166,18 g/mol
Punto di ebollizione: 281 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 40…43 °C
Flash Pt: ≥ 100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003363
CAS Number: 120-14-9
EINECS: 204-373-2
Merck Index: 14,09951
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=94e7b5794c81ff0d70bf6056cb3ceefd901bc40c&vid=288e461417391faf1a9b591f620b8d1d2c655790&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light red to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 43.0 to 47.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency