Stampa…
2,6-Dimethoxybenzaldehyde ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
D2778-25G D2778-5G
TCIAD2778-25GEA 234 EUR
TCIAD2778-25G TCIAD2778-5G
2,6-Dimethoxybenzaldehyde ≥97.0% (by GC)
2,6-Dimethoxybenzaldehyde
Formula: C₉H₁₀O₃
Punto di ebollizione: 158°C
Punto di fusione: 95…96 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00010862
CAS Number: 3392-97-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=31e62fe9ae154852f3171dfc85e87c6070916c15&vid=6a1081141a88b4120e3b6400e990ebb4d469d8c0&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 96.0 to 99.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency