2,5-Dimethoxybenzaldehyde ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
D1111-25G
D1111-250G
TCIAD1111-25GEA
43
EUR
TCIAD1111-25G
TCIAD1111-250G
2,5-Dimethoxybenzaldehyde ≥97.0% (by GC)
2,5-Dimethoxybenzaldehyde
Formula:
C₉H₁₀O₃ Punto di ebollizione: 270°C Punto di fusione: 49…51 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003314 CAS Number: 93-02-7 EINECS: 202-211-5 |
|
Appearance | Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Melting point | 48.0 to 52.0 deg-C |
Solubility in Methanol | very faint turbidity |