Stampa…
2,4-Dimethoxybenzaldehyde ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
D0626-25G D0626-500G D0626-100G
TCIAD0626-25GEA 73 EUR
TCIAD0626-25G TCIAD0626-500G TCIAD0626-100G
2,4-Dimethoxybenzaldehyde ≥98.0% (by GC)
2,4-Dimethoxybenzaldehyde
Formula: C₉H₁₀O₃
Peso molecolare: 166,18 g/mol
Punto di ebollizione: 308 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 67…68 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003311
CAS Number: 613-45-6
EINECS: 210-342-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=586f648ddb467d302b7ac3ff3984a8e4f41a3f43&vid=2c4e1e5c40d48b688dccb42b76e0e5355a1e33aa&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 69.0 to 72.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency