Stampa…
4-Ethoxybenzaldehyde ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
E0042-25G E0042-500G
TCIAE0042-25GEA 22 EUR
TCIAE0042-25G TCIAE0042-500G
4-Ethoxybenzaldehyde ≥98.0% (by GC)
4-Ethoxybenzaldehyde
Formula: C₉H₁₀O₂
Peso molecolare: 150,18 g/mol
Punto di ebollizione: 255°C
Punto di fusione: 13…14 °C
Densità: 1,0509 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 75°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003388
CAS Number: 10031-82-0
EINECS: 233-093-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=18d64556c5e6b4b691451178a55f10ea9408e629&vid=f441f063b0077fdb03054480cd963fa5ed0842a4&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %