Stampa…

4-tert-Butoxybenzaldehyde ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI
Attenzione

Synonyms: 4-(tert-Butoxy)benzaldehyde

B3312-25G B3312-5G
TCIAB3312-25GEA 140 EUR
TCIAB3312-25G TCIAB3312-5G
4-tert-Butoxybenzaldehyde ≥98.0% (by GC)
4-tert-Butoxybenzaldehyde
Formula: C₁₁H₁₄O₂
Peso molecolare: 178.23 g/mol
Flash Pt: 104°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00040800
CAS Number: 57699-45-3
EINECS: 260-909-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1779a4d8f9fffbb8ca8995abd1806db7fe00a190&vid=1779a4d8f9fffbb8ca8995abd1806db7fe00a190&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR