Stampa…
m-Anisaldehyde ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 3-Methoxybenzaldehyde
A0478-25ML A0478-500ML A0478-100ML
TCIAA0478-25MLEA 22 EUR
TCIAA0478-25ML TCIAA0478-500ML TCIAA0478-100ML
m-Anisaldehyde ≥98.0% (by GC)
m-Anisaldehyde
Formula: C₈H₈O₂
Peso molecolare: 136,15 g/mol
Punto di ebollizione: 230°C
Densità: 1,1149 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 121°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003361
CAS Number: 591-31-1
EINECS: 209-712-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=193bb14af59f5cc8e9ad0519382265417c12b167&vid=05b16461bdea8f5103bb8592abd4651806e69d39&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %