Stampa…
o-Anisaldehyde ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
A0479-25G A0479-500G A0479-100G
TCIAA0479-25GEA 16 EUR
TCIAA0479-25G TCIAA0479-500G TCIAA0479-100G
o-Anisaldehyde ≥98.0% (by GC)
o-Anisaldehyde
Formula: C₈H₈O₂
Punto di ebollizione: 243°C
Punto di fusione: 34…37 °C
Densità: 1,127 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00003308
CAS Number: 135-02-4
EINECS: 205-171-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=90542084dbd3d1d56190e4c43ef45c0b3751d341&vid=1daa9c59f1d6afd7a6c2dc0f4c24175d49de57dc&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %