Stampa…
4-Hydroxy-3-nitrobenzaldehyde ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
H0924-25G H0924-5G
TCIAH0924-25GEA 104 EUR
TCIAH0924-25G TCIAH0924-5G
4-Hydroxy-3-nitrobenzaldehyde ≥97.0% (by GC)
4-Hydroxy-3-nitrobenzaldehyde
Formula: C₇H₅NO₄
Peso molecolare: 167,12 g/mol
Punto di fusione: 146…148 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007117
CAS Number: 3011-34-5
EINECS: 221-141-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df951c45a8b44a1ad8465c3703899afcf32d4481&vid=6a2721855e29b224a322f57f9331dff6a7ead421&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 141.0 to 145.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency