Stampa…
5-Nitrovanillin ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 4-Hydroxy-3-methoxy-5-nitrobenzaldehyde
H0728-25G H0728-5G
TCIAH0728-25GEA 64 EUR
TCIAH0728-25G TCIAH0728-5G
5-Nitrovanillin ≥98.0% (by titrimetric analysis)
5-Nitrovanillin
Formula: C₈H₇NO₅
Peso molecolare: 197,15 g/mol
Punto di fusione: 175…178 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007118
CAS Number: 6635-20-7
EINECS: 229-633-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=33948b9ed93287932d4fe07048a0e73b350b0291&vid=3ceb7982d93f19cbc438138479fc6e21c3896ee6&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 174.0 to 178.0 deg-C