Stampa…

2-Bromothiophenol ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI
Pericolo

Synonyms: o-Bromothiophenol, 2-Bromobenzene-1-thiol, 2-Bromobenzenethiol, 1-Bromo-2-mercaptobenzene

B2347-25G B2347-5G
TCIAB2347-25GEA 122 EUR
TCIAB2347-25G TCIAB2347-5G
2-Bromothiophenol ≥98.0% (by GC)
2-Bromothiophenol
Formula: C₆H₅BrS
Punto di ebollizione: 93°C
Densità: 1,604 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00004827
CAS Number: 6320-02-1
EINECS: 228-665-4
UN: 1760
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e2f30371d5b047f601d794a9fa05935ddc356121&vid=0e60b6b6384ca66952d7206909c707b80f87bbea&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR