Stampa…

3-Bromophenol ≥95.0% (by GC)

Fornitore: TCI
Attenzione

B0629-25G B0629-500G B0629-100G
TCIAB0629-25GEA 38 EUR
TCIAB0629-25G TCIAB0629-500G TCIAB0629-100G
3-Bromophenol ≥95.0% (by GC)
3-Bromophenol
Formula: C₆H₅BrO
Punto di ebollizione: 237°C
Punto di fusione: 27…30 °C
Densità: 0,641 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00002253
CAS Number: 591-20-8
EINECS: 209-706-5
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,01428
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=49e1f46d845f93dbbf509dfd09f26b441a05967a&vid=e27c6fecbbca949478cbe8832a8ff8c38d40755d&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White to Yellow to Orange powder to lump
Purity (GC) min. 95.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR