Stampa…
2,6-Dibromophenol ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: 1,3-Dibromo-2-hydroxybenzene
D3384-25G D3384-5G
TCIAD3384-25GEA 256 EUR
TCIAD3384-25G TCIAD3384-5G
2,6-Dibromophenol ≥98.0% (by titrimetric analysis)
2,6-Dibromophenol
Formula: C₆H₄Br₂O
Peso molecolare: 251,91 g/mol
Punto di ebollizione: 256°C
Punto di fusione: 55…56 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002152
CAS Number: 608-33-3
EINECS: 210-161-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f60cad59d4b04a48666e3fe30008051a569d0b1b&vid=aa45193e35adb93d382931fd68740baa572b54d4&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 54.0 to 58.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency