4-Bromo-1,3-dimethoxybenzene ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
|
Attenzione
|
Synonyms:
1-Bromo-2,4-dimethoxybenzene
B1481-25G
B1481-5G
TCIAB1481-25GEA
53
EUR
TCIAB1481-25G
TCIAB1481-5G
4-Bromo-1,3-dimethoxybenzene ≥97.0% (by GC)
4-Bromo-1,3-dimethoxybenzene
Formula:
C₈H₉BrO₂ Peso molecolare: 217,06 g/mol Punto di ebollizione: 132°C Densità: 1,507 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00009844 CAS Number: 17715-69-4 EINECS: 241-717-0 |
Risultati del test di specificazione
Appearance | White to Light yellow powder to lump |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...