Stampa…
4-Bromoanisole ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
B0547-500G B0547-25G B0547-100G
TCIAB0547-500GEA 61 EUR
TCIAB0547-500G TCIAB0547-25G TCIAB0547-100G
4-Bromoanisole ≥97.0% (by GC)
4-Bromoanisole
Formula: C₇H₇BrO
Peso molecolare: 187,04 g/mol
Punto di ebollizione: 215°C
Punto di fusione: 10 °C
Densità: 1,457 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 94°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000097
CAS Number: 104-92-7
EINECS: 203-252-1
Merck Index: 14,01428
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=859125b799f9f3e651e9034406cca25a7e66b0e3&vid=d8869bf90f325b7c5cd0164e9799fb17f86d2306&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %