Stampa…

3-Bromoanisole ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

Synonyms: 1-Bromo-3-methoxybenzene

B0545-250G B0545-25G
TCIAB0545-250GEA 92 EUR
TCIAB0545-250G TCIAB0545-25G
3-Bromoanisole ≥98.0% (by GC)
3-Bromoanisole
Formula: C₇H₇BrO
Peso molecolare: 187,04 g/mol
Punto di ebollizione: 211°C
Punto di fusione: 2 °C
Densità: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 98°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000081
CAS Number: 2398-37-0
EINECS: 219-264-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=951772af1827ce40be603e77eeb9c83cc45c0d5d&vid=48c19e36e38b634ed096f5c57640dde3a7e71200&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR