4-Bromo-3-nitroanisole ≥96.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Synonyms:
1-Bromo-4-methoxy-2-nitrobenzene
Formula:
C₇H₆BrNO₃ Punto di ebollizione: 154°C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00051511 CAS Number: 5344-78-5 EINECS: 226-290-0 |
|
Appearance | White or Colorles to Yellow to Orange powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |