Stampa…
1-Bromo-2-nitrobenzene ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
Synonyms: 2-Bromonitrobenzene
B0622-25G B0622-500G B0622-100G
TCIAB0622-25GEA 33 EUR
TCIAB0622-25G TCIAB0622-500G TCIAB0622-100G
1-Bromo-2-nitrobenzene ≥99.0% (by GC)
1-Bromo-2-nitrobenzene
Formula: C₆H₄BrNO₂
Punto di ebollizione: 264°C
Punto di fusione: 39…42 °C
Densità: 1,62 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 112 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00007045
CAS Number: 577-19-5
EINECS: 209-409-0
UN: 3459
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6563644026910485c7d694b3e2b3b0d3147ecb49&vid=d18f668d091b3b57ca69bc83850d6fe989865aed&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 40.0 to 43.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency