Stampa…
2-Bromo-4,6-dinitroaniline ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
B0814-25G B0814-500G
TCIAB0814-25GEA 16 EUR
TCIAB0814-25G TCIAB0814-500G
2-Bromo-4,6-dinitroaniline ≥98.0% (by GC)
2-Bromo-4,6-dinitroaniline
Formula: C₆H₄BrN₃O₄
Peso molecolare: 262,02 g/mol
Punto di ebollizione: 401 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 154 °C
MDL Number: MFCD00007146
CAS Number: 1817-73-8
EINECS: 217-329-2
UN: 1325
ADR: 4.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=db4496bf2fbf1234d0d2278b1ca261fabd62d2c3&vid=0eaf60621148852c8c5becc9ce2cdecb68a3557e&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 151.0 to 154.0 deg-C