Stampa…
2,6-Dibromo-4-nitroaniline ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
D2414-25G D2414-500G
TCIAD2414-25GEA 43 EUR
TCIAD2414-25G TCIAD2414-500G
2,6-Dibromo-4-nitroaniline ≥98.0% (by GC)
2,6-Dibromo-4-nitroaniline
Formula: C₆H₄Br₂N₂O₂
Peso molecolare: 295,92 g/mol
Punto di fusione: 204…209 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007639
CAS Number: 827-94-1
EINECS: 212-577-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=573d9a3c486bcafa8cb66d01ff38c599d4f9d61a&vid=8e363223bc97a7e3eac493b1c91d858ced3f2fa9&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 206.0 to 209.0 deg-C
Solubility in Pyridine almost transparency