Stampa…
3-Bromoaniline ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
B0542-25G B0542-100G
TCIAB0542-25GEA 38 EUR
TCIAB0542-25G TCIAB0542-100G
3-Bromoaniline ≥98.0% (by GC)
3-Bromoaniline
Formula: C₆H₆BrN
Peso molecolare: 172,02 g/mol
Punto di ebollizione: 251°C
Punto di fusione: 16 °C
Densità: 1,59 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: ≥ 230 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007757
CAS Number: 591-19-5
EINECS: 209-704-4
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ad4bafd76eff30d86621241f0af3928acd41da79&vid=ad4bafd76eff30d86621241f0af3928acd41da79&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %