Stampa…

2-Bromoaniline ≥98.0% (by GC, titration analysis)

Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo

B0541-25G B0541-250G
TCIAB0541-25GEA 29 EUR
TCIAB0541-25G TCIAB0541-250G
2-Bromoaniline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Bromoaniline
Formula: C₆H₆BrN
Peso molecolare: 172,02 g/mol
Punto di ebollizione: 229 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 27…31 °C
Densità: 1,86 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: ≥ 110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00007632
CAS Number: 615-36-1
EINECS: 210-421-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2501016c67dcd17f771dc5f346f4abce627d16cb&vid=47c6bdc21f5690f0ad625f5d6f106cb50f054429&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR