Stampa…
4-Bromo-2-fluorophenol ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 1-Bromo-3-fluoro-4-hydroxybenzene
B1835-25G B1835-5G
TCIAB1835-25GEA 77 EUR
TCIAB1835-25G TCIAB1835-5G
4-Bromo-2-fluorophenol ≥98.0% (by GC)
4-Bromo-2-fluorophenol
Formula: C₆H₄BrFO
Peso molecolare: 191 g/mol
Punto di ebollizione: 90°C
Densità: 1,74 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 98°C
MDL Number: MFCD00011722
CAS Number: 2105-94-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=20cca63aac6a0b4c9949ae88fa722aba5cbf9e59&vid=2a5dbc2867be2cb269b319865d45ef7ea711b051&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %