1-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₄BrF₃O Punto di ebollizione: 80°C Densità: 1,62 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 67°C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00040834 CAS Number: 407-14-7 EINECS: 206-979-2 ADR: 9, |
|
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |