1-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₄BrF₃O Punto di ebollizione: 81°C Densità: 1,635 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 62°C |
MDL Number:
MFCD00040943 CAS Number: 2252-44-0 |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |