Stampa…
1-Bromo-4-fluoro-2-nitrobenzene ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
B2339-1G B2339-5G
TCIAB2339-1GEA 37 EUR
TCIAB2339-1G TCIAB2339-5G
1-Bromo-4-fluoro-2-nitrobenzene ≥97.0% (by GC)
1-Bromo-4-fluoro-2-nitrobenzene
Formula: C₆H₃BrFNO₂
Punto di ebollizione: 150°C
MDL Number: MFCD00055530
CAS Number: 446-09-3
EINECS: 207-160-2
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=90e181cc6cad9ad54253f43e49ff49837c364805&vid=64b7dea3402881a6c5e6e447f2105ece049db820&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 39.0 to 43.0 deg-C