Stampa…
1-Bromo-2-fluoro-4-iodobenzene ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
B3017-25G B3017-5G
TCIAB3017-25GEA 143 EUR
TCIAB3017-25G TCIAB3017-5G
1-Bromo-2-fluoro-4-iodobenzene ≥97.0% (by GC)
1-Bromo-2-fluoro-4-iodobenzene
Formula: C₆H₃BrFI
Punto di ebollizione: 112°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00042577
CAS Number: 136434-77-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d06b71b61b6748fad455fbb75a5e2826057e244e&vid=8c529880cf45ade83737ab2ff8f18b6161ea11aa&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 37.0 to 41.0 deg-C