Stampa…

2-Bromo-5-fluorobenzonitrile ≥97.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo

B3010-25G B3010-5G
TCIAB3010-25GEA 135 EUR
TCIAB3010-25G TCIAB3010-5G
2-Bromo-5-fluorobenzonitrile ≥97.0% (by GC)
2-Bromo-5-fluorobenzonitrile
Formula: C₇H₃BrFN
Peso molecolare: 200,01 g/mol
Punto di ebollizione: 255 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 89…91 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00142875
CAS Number: 57381-39-2
EINECS: 260-711-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1d7c0e0751a6b1bd6708358246b020bd72c12827&vid=ab90bfb197c907f8cf41623d5de9139f10d57898&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 88.0 to 92.0 deg-C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR