Stampa…
5-Bromo-2-fluorobenzaldehyde ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
B1789-25G B1789-5G
TCIAB1789-25GEA 70 EUR
TCIAB1789-25G TCIAB1789-5G
5-Bromo-2-fluorobenzaldehyde ≥95.0% (by GC)
5-Bromo-2-fluorobenzaldehyde
Formula: C₇H₄BrFO
Peso molecolare: 203,01 g/mol
Punto di ebollizione: 229 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 49 °C
Densità: 1,71 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00070755
CAS Number: 93777-26-5
EINECS: 298-056-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7a8cb90886707c13bc1c2f8ccfb02c0225d86421&vid=b4c1767e3a82af5470527d7c9d0c9d27e5b0d623&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %