Stampa…
3-Bromo-4-fluorobenzaldehyde ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
B2143-25G B2143-5G
TCIAB2143-25GEA 100 EUR
TCIAB2143-25G TCIAB2143-5G
3-Bromo-4-fluorobenzaldehyde ≥97.0% (by GC)
3-Bromo-4-fluorobenzaldehyde
Formula: C₇H₄BrFO
Peso molecolare: 203,01 g/mol
Punto di ebollizione: 312 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 30…32 °C
MDL Number: MFCD00042186
CAS Number: 77771-02-9
EINECS: 278-764-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eb88bb42e3f54b52a1458772803eaa259d1307ae&vid=84ef78ce9797fcff84a9fb4128c6c9ae225ad998&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %