Stampa…
Bromopentafluorobenzene ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: 1-Bromo-2,3,4,5,6-pentafluorobenzene
B1116-25G B1116-5G
TCIAB1116-25GEA 43 EUR
TCIAB1116-25G TCIAB1116-5G
Bromopentafluorobenzene ≥99.0% (by GC)
Bromopentafluorobenzene
Formula: C₆BrF₅
Peso molecolare: 246.96 g/mol
Punto di ebollizione: 137°C
Punto di fusione: -31
Flash Pt: 87°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000287
CAS Number: 344-04-7
EINECS: 206-449-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=41c069f9cbfc783cb954067bcb9532f6c2162ed5&vid=2a8dd0b95a6c05cbefd1252ae373cd81dfea995f&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %